Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Boston ronds à col étroit en verre ambré I-Chem™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit 15292190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
500 ml
Niveau:
Non traitées
Traités
Taille du bouchon:
22 à 400 mm
28-400 mm
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Niveau Taille du bouchon Conditionnement
15292190 500 ml Traités 28-400 mm 12 pièces
16150611 125 mL Non traitées 22 à 400 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15292190 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2490500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.45€
    70.50€ / 12 pièces
    Économisez 1.95€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sélectionnez ces cuves en verre ambré à col étroit ronds avec bouchon pour recueillir des échantillons d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection de la lumière est nécessaire.
Conçus pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour une grande variété d’analytes cibles organiques et inorganiques lorsque la protection contre la lumière est nécessaire.Les flacons ronds à col étroit en verre ambré Thermo Scientific™ Boston sont disponibles avec la certification répondant aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB) et des métaux, traités de la même manière que les flacons certifiés mais sans document de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Flacon “Crown glass” ambré de type III ; recommandé pour échantillons photosensibles
  • Bouchon fermé sur le dessus, blanc en PP avec revêtement en PTFE
  • Tailles disponibles comprises entre 125 et 1 000 ml
  • Bouchons assemblés sur les flacons
Inclut :
Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiées pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques semi-volatiles, des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB) et des métaux
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont manipulés de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés mais ils ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Paramètres de certification Semi-VOA, pesticides, PCB
Couleur Ambré
Description Verre ambré rond Boston
Diamètre (impériale) interne 0,75 in
Diamètre (impériale) 2,99 in
Diamètre (métrique) interne 1,9 cm
Matériau Verre (type 3)
Nbre par carton 12
Bouchon de rechange B167-2800BL
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Traités
Matériau de revêtement PTFE
Volume (impériale) jusqu’au rebord 16,7 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 493 ml
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 168 mm
Hauteur (impériale) 6,61 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon fermé sur le dessus
Capacité (impériale) 200 ml (16 oz)
Certifications/Conformité Les bouteilles certifiées et traitées répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des produits organiques semi-volatiles, des pesticides et des PCB ; fabriquées selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Type de produit Flacon