Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Boston ronds à col étroit en verre transparent I-Chem™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit 12700318
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
950 mL
Niveau:
Certifiés
Traités
Taille du bouchon:
22 à 400 mm
24-414 mm
33 à 400 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Niveau Taille du bouchon unitSize
12700318 950 mL Certifiés 33 à 400 mm 1 pièce
16611264 125 mL Certifiés 22 à 400 mm 12 pièces
16386575 250 ml Traités 24-414 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12700318 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3291000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez cette bouteille en verre incolore à col étroit pour la collecte d’échantillons d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où la protection de la lumière n’est pas nécessaire.
Choisissez ce flacon en verre transparent à col étroit rond Boston Thermo Scientific™ I-Chem™ pour la collecte d’échantillons d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques ne nécessitant pas de protection de la lumière.Les flacons sont disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, les pesticides, les PCB et les métaux ; traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
  • Bouchon fermé sur le dessus, blanc en PP avec revêtement en PTFE
  • Tailles comprises entre 125 ml et 1 000 ml
  • Bouchons assemblés sur les flacons
Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiées conformes ou supérieures aux normes basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des PCB et des métaux
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les flacons traités sont manipulés de la même manière que les flacons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les flacons non traités sont prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz, 950 ml
Capacité (métrique) 950 mL
Capacité (impériale) 32 oz.
Paramètres de certification Semi-VOA, pesticides, PCB, métaux
Couleur Transparent
Description Verre transparent rond Boston
Diamètre (impériale) interne 0,88 in
Diamètre (impériale) 3,66 in
Diamètre (métrique) interne 2,2 cm
Matériau Verre (type 3)
Nbre par carton 12
Bouchon de rechange B167-3300BL
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Matériau de revêtement PTFE
Volume (impériale) jusqu’au rebord 33 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 975 mL
Certifications/Conformité Les flacons certifiés et traités respectent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des produits organiques semi-volatiles, des pesticides, des PCB et des métaux ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO. Certificat d’analyse (CofA) inclus.
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 286 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 11,25 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 33 à 400 mm
Diamètre (métrique) 93 mm
Type de bouchon Bouchon fermé sur le dessus