Learn More
Socorex™ Distributeurs adaptables sur flacons Universal 520 Calibrex™
Description
- Distributeur à volume réglable
- Résistance chimique
- Activation facile et sans effort.
- Le filetage à la base est adapté aux cols de flacons de 32 mm de diamètre
- Fourni avec 3 adaptateurs (matériau en PP) pour les cols de flacons de 28, 40 et 45 mm de diamètre.
- Identification à code couleur
- Compatibilité chimique visible via un code QR
- Réglage rapide, fiable et convivial du volume :
- Réglage à une seule main rapide et précis.
- Un mécanisme à déclic efficace qui protège de tout dérèglement involontaire.
- Un grand affichage facile à lire et une fenêtre orientable en fonction du côté du corps de l’instrument sollicité.
- Chaque étape de la came cylindrique est pré-étalonnée et correspond à une division de la graduation du volume.
- L’instrument pivote à 360° pour adopter une position adéquate sur le dessus du flacon
- L’entrée d’air peut être élargie pour recevoir un filtre à membrane Luer si une contamination en suspension dans l’air est un sujet de préoccupation
- Étalonnage en usine et réétalonnage en laboratoire facile
- Démontage / remontage sans outils
- Autoclavable à 121°C / 250°F
Spécification
Spécification
| Précision | < ±2,0 % à < ±0,6%, < 0,5 % - < 0,1 % |
| Type de produit | Flacon Calibrex |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Volume (métrique) | 1 à 5 ml |
| Incréments | 0,1 mL |