Learn More
Karl Hecht™ Bouteille pour huile de cèdre
Code produit 10445041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10445041 40 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10445041 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 40920010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.02€
    33.07€ / 1 pièces
    Économisez 4.95€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Un accessoire destiné à être utilisé en microscopie et pour les applications de coloration.
  • Avec pipette ambrée interchangeable
  • Verre transparent, bouchon en plastique et tige de verre
  • Capacité d'environ 40 ml
Spécification
Capacité (métrique) 40 ml
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Microscopie et coloration
Comprend Pipette ambrée rodée, tige de verre
Hauteur (métrique) avec bouchon 100 mm
Matériau Verre
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 60 mm
Matériau du bouchon Plastic (Plastique)
Diamètre (métrique) 54 mm
Type de produit Bouteille d’huile de cèdre