Learn More
Sampling Systems™ Porte-flacons
Product Code. 17962042 Shop All Sampling Systems Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 l
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
17962042 1 l 1 pièce
17992042 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17962042 Supplier Sampling Systems™ Supplier No. 5065D1002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.58€
    54.51€ / 1 pièces
    Économisez 7.07€
    11% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Maintient en toute sécurité les bouteilles jusqu'à 88 mm de diamètre sur le TeleScoop. L'angle peut être réglé avant le prélèvement des échantillons liquides.
  • Les échantillonneurs télescopiques sont souvent utilisés pour prélever des échantillons de surface dans les rivières, les réservoirs et les lacs.
  • Un large choix d'accessoires est disponible pour rendre le TeleScoop parfaitement adapté à la plupart des applications.
  • Les accessoires sont interchangeables et s'enclenchent facilement.
Specifications
Type de produit Louche
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 1 l
Jetable Réutilisable
Graduée Non