Learn More
Eppendorf™ Bottle Thread Adapter
Code produit 10134721 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 32 to GL/S 28
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Conditionnement
10134721 GL 32 to GL/S 28 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10134721 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4960835005
En stock
Bottle Thread Adapter from GL 32 to GL/S 28
  • ETFE
  • From GL 32 to GL/S 28
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bottle Thread Adapter
Matériau ETFE
Diamètre du filetage GL 32 to GL/S 28