Learn More
Corning™ Piston en PTFE pour distributeur à flacons (BTD)
Code produit 16852110 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 ml
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16852110 100 mL 1 pièce
16802110 2,5 ml 1 pièce
16812110 5 mL 1 pièce
16822110 10 mL 1 pièce
16832110 25 mL 1 pièce
16842110 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16852110 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    96.32€ / 1 pièces
    Économisez 7.68€
    7% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Piston en PTFE pour réactifs de distribution et BTD
  • Le système de purge d’air spécialisé et de circuit fermé garantit aucune perte de réactif pendant la distribution, ainsi que lorsque l’appareil n’est pas utilisé
  • Livré avec quatre adaptateurs de diamètres différents pour une utilisation universelle avec plusieurs tailles de flacons
  • Le tube d’aspiration télescopique peut être ajusté sans à-coups sur des flacons de différentes hauteurs
  • L'outil d'étalonnage permet un étalonnage facile en laboratoire grâce à un mécanisme de réétalonnage intégré, garantissant ainsi une reproductibilité optimale tout au long du ’cycle de vie du distributeur.
  • Chaque distributeur est individuellement testé et livré avec un certificat de performance
  • Utilisations :
    • Pour la distribution de liquides organiques et inorganiques
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Volume (métrique) 100 mL
    À utiliser avec (application) Distribution de liquides organiques et inorganiques
    Comprend Quatre adaptateurs