Learn More
Corning™ Distributeurs adaptables sur flacons
Code produit 16892080 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 2,5 ml
0,5 ml à 5 ml
1 à 10 ml
10 à 100 ml
2,5 à 25 ml
5 à 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16892080 0,5 à 2,5 ml 1 pièce
16802090 0,5 ml à 5 ml 1 pièce
16812090 1 à 10 ml 1 pièce
16822090 2,5 à 25 ml 1 pièce
16832090 5 à 50 ml 1 pièce
16842090 10 à 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16892080 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00€
    421.88€ / 1 pièces
    Économisez 30.12€
    6% de réduction
En stock
Corning™ Les distributeurs à bouchon doseur sont des instruments volumétriques conçus pour une distribution pratique et sûre des liquides sans perte de réactif.
  • Réglage précis et reproductible du volume
  • 360° bloc de vannes rotatif pour une distribution pratique avec des  raccords de bouteille robustes
  • Tube de décharge pratique à 3 positions pour la distribution, la récupération d' échantillons et la vidange.
  • Système unique sans gouttes pour accroître la sécurité
  • Démontage aisé pour faciliter les opérations de nettoyage
  • Calibrage en laboratoire facile grâce au mécanisme de recalibrage intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±0,012 ml, ≤ 0,002 ml
Type de produit Distributeur adaptable sur flacon
Certifications/Conformité ISO 8655
Couleur Gris, orange
Densité 2,2 g/cm3
Matériau Polypropylène, PTFE
Volume (métrique) 0,5 à 2,5 ml
À utiliser avec (application) Distribution rapide et précise d’acides, de bases et de solvants
À utiliser avec (équipement) Flacons en verre et en plastique
Comprend Outil de calibrage, kit d’adaptateurs filetés (4 tailles), tube d’aspiration télescopique, manuel d’instructions, certificat de performances
Incréments 0,05 ml
Stérilité Non stérile
Température (impériale) 33,8°F à 104°F
Température (métrique) 1°C à 40°C
Tension de vapeur ≤ 500 mbar
Indice de viscosité ≤ 500 mm2/sec
Garantie 3 ans