Learn More
Thermo Scientific™ Rouleau pour flacons / tubes
Code produit 15258854 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Ensemble de cordons avec diverses fiches
Prise US
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15258854 Ensemble de cordons avec diverses fiches 1 pièce
15248854 Prise US 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15258854 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88881004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00€
    1160.12€ / 1 pièces
    Économisez 244.88€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez en toute sécurité ce rouleau pour flacons / tubes compact et esthétique, capable de rouler des tubes ou des flacons de plusieurs tailles, dans des environnements de CO2 et/ou humides.
Son design compact et élégant permet de faire rouler des tubes ou flacons de différentes tailles. Il dispose par ailleurs d’une fonction de vitesse à contrôle numérique allant de 1 à 80 tr/min et fonctionne en toute sécurité dans les environnements humides et / ou à taux de CO2 élevé. Optimisez l’espace précieux de la paillasse ou de l’incubateur en empilant deux hauteurs grâce au kit d’empilage en option. Contrôlez sans perturber l’incubation des échantillons grâce à la télécommande en option, qui ajoute également une fonction de minuterie lorsqu’elle est utilisée. Comprend des joints toriques pour assurer le roulement fluide lors de l’utilisation de tubes.
  • Vitesse réglable permettant une grande variété d’applications
  • La construction anti-corrosive et résistante à l’usure nous permet une utilisation dans des environnements humides et contenant du CO2
  • Rouleaux réglables pouvant accueillir différentes tailles de flacons / tubes
  • Le kit d’empilage vous permet de superposer les unités par deux, pour plus un gain de place  sur la paillasse
  • Le contrôle à distance en option facilite le fonctionnement de l’unité lorsqu’elle est dans l’incubateur et ajoute une fonction de minuterie
Inclut :
Joints toriques pour garantir un roulement léger des tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle de rotation 0°
Capacité de charge (métrique) 6,5 kg
Vitesse de rotation 1 à 80 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 60°C
Puissance 10 W
Type de produit Rouleaux
Capacité de charge (impériale) 14.3 lb
Certifications/Conformité CE, cCSAus
Type de prise Ensemble de cordons avec diverses fiches
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 140°F
Fréquence 50/60 Hz
Diamètre (impériale) du rouleau 1.1 in
Diamètre max. du flacon (impériale) ≤4.72 po
Diamètre (métrique) du rouleau 28 mm
Diamètre max. du flacon (métrique) ≤ 120 mm
Dimensions (L x l x H) 14,2 x 2,8 in (360 x 72 mm)
Hauteur (impériale) 2,8 in
Hauteur (métrique) 72 mm
Longueur (impériale) 14,2 in
Longueur (métrique) 360 mm
Largeur (impériale) 14,9 in
Largeur (métrique) 378 mm
Poids à l’expédition (impériale) 14,3 lb
Poids à l’expédition (métrique) 6,5 kg
Modèle Rouleau pour flacons, tubes
Affichage Affichage LED de la vitesse du rouleau
Plage d’humidité ≤ 95%
Nbre de rouleaux 6 rouleaux standard, possibilité d’en ajouter jusqu’à 11
Empilables Par deux avec le kit en option
Plage de durée 0 à 999 min ou en continu
Tolérance Humidité de ≤ 95 % et résistant au CO2
Garantie et services 2 ans
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.