Learn More
Thermo Scientific™ Rouleau pour flacons / tubes
Code produit p-6091907 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Ensemble de cordons avec diverses fiches
Prise US
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
15248854 Prise US 1 pièce
15258854 Ensemble de cordons avec diverses fiches 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15248854 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88881003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez en toute sécurité ce rouleau pour flacons / tubes compact et esthétique, capable de rouler des tubes ou des flacons de plusieurs tailles, dans des environnements de CO2 et/ou humides.
Son design compact et élégant permet de faire rouler des tubes ou flacons de différentes tailles. Il dispose par ailleurs d’une fonction de vitesse à contrôle numérique allant de 1 à 80 tr/min et fonctionne en toute sécurité dans les environnements humides et / ou à taux de CO2 élevé. Optimisez l’espace précieux de la paillasse ou de l’incubateur en empilant deux hauteurs grâce au kit d’empilage en option. Contrôlez sans perturber l’incubation des échantillons grâce à la télécommande en option, qui ajoute également une fonction de minuterie lorsqu’elle est utilisée. Comprend des joints toriques pour assurer le roulement fluide lors de l’utilisation de tubes.
  • La vitesse réglable s’adapte à toute une variété d’applications.
  • La construction anti-corrosive et résistante à l’usure permet l’utilisation dans des environnements humides et contenant du CO2.
  • Rouleaux réglables pouvant accueillir une variété de tailles de tube / flacon
  • Le kit d’empilage permet d’empiler deux unités, pour le faible encombrement de la paillasse.
  • La télécommande en option facilite le fonctionnement de l’unité lorsque cette dernière se trouve dans l’incubateur et ajoute la fonction de minuterie.
Contenu :
Joints toriques pour assurer le roulement fluide lors de l’utilisation de tubes
Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 6.5 kg
Vitesse de rotation 1 à 80 tr/min
Alimentation électrique CA 100/240 V, 50/60 Hz
Tension CA 100/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 60°C
Puissance 10 W
Type de produit Rouleaux
Capacité de charge (impériale) 14.3 lb.
Certifications/Conformité CE, cCSAus
Type de bouchon Prise US
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 140°F
Fréquence 50/60 Hz
Diamètre (impériale) du rouleau 1.1 in.
Diamètre max. du flacon (impériale) ≤ 4.72 in.
Diamètre (métrique) du rouleau 28 mm
Diamètre max. du flacon (métrique) ≤ 120 mm
Dimensions (L x l x H) 14,2 x 2,8 in (360 x 72 mm)
Hauteur (impériale) 2,8 in
Hauteur (métrique) 72 mm
Longueur (impériale) 14,2 in
Longueur (impériale) de la plateforme 14.2 in.
Longueur (métrique) 360 mm
Longueur (métrique) de la plateforme 360 mm
Largeur (impériale) 14,9 in
Largeur (métrique) 378 mm
Poids à l’expédition (impériale) 14.3 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 6.5 kg
Modèle Bottle, Tube Roller
Affichage LED Roller Speed Display
Plage d’humidité ≤ 95%
Nbre de rouleaux 6 rollers standard, up to 11 can be added
Empilables Par deux avec le kit en option
Plage de durée 0 à 999 min ou en continu
Tolérance Humidité de ≤ 95 % et résistant au CO2
Garantie et services 2 ans
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.