Learn More
Sartorius Milieux de culture en flacon pour unités de filtration à membrane Sartorius
Tous les produits Sartorius ProduitsDescrizione
Le milieu de culture classique pour les microorganismes est un milieu de gélose. Il peut être utilisé pour la méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe. Le milieu de gélose en flacons représente une alternative économique aux plaques de coulage.
- Bouteilles de 250 ml, 4 bouteilles par boîte
- Économique, il permet de réaliser des gains de temps et de coût
- Conforme aux normes internationales relatives aux formules
- Qualité homogène
Specifica
Specifica
| Pays d’origine | Allemagne |
| Forme | Liquide |
| Format | Flacon |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Nutriment |
| Type de produit | Milieu de culture |
| Stérilité | Stérile |
| Type de test | Nombre standard de plaques pour les micro-organismes |
| Volume plein | 250 ml |
| À utiliser avec (application) | Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination de la numération totale |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?