Learn More
Gibco™ Fraction V de l’albumine bovine (solution à 7,5 %)
Code produit 11500496 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500496 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500496 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15260037
 Article restreint
En stock
Fraction V de l’albumine bovine (solution à 7.5 %)
7.5 g/100 ml
Préparé à partir de la fraction V d’albumine sérique bovine dans une solution saline dans un tampon phosphate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit BSA
pH 6 à 8
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Rhodanine