Learn More
Invitrogen™ Bovine alpha-Thrombin Native Protein
Code produit 11504141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μg
Conditionnement:
200µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504141 200 μg 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11504141 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP43104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    129.86€ / 200µg
    Économisez 21.14€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Native Protein
RP-43104 contains native bovine a-Thrombin protein. RP-43104 may be used as a positive control in many immunological assays.
Note: Antibody lot-to-lot variability may occur and dilution optimization of each production lot in specific application is recommended.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P00735
Concentration 9.2 mg/mL
À utiliser avec (application) Neutralization
Formule 50% water with 50% glycerol and no preservative
Identification génétique (Entrez) 280685
Poids moléculaire 36.7 kDa
Nom Bovine alpha-Thrombin
Méthode de purification SDS-PAGE
Quantité 200 μg
Source Bovine
Conditions de stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
État réglementaire RUO
Alias de gène Activation peptide fragment 1; Activation peptide fragment 2; bovine prothrombin protein; Coagulation factor II; coagulation factor II (thrombin); coagulation factor II [thrombin]; coagulation factor II, thrombin; F2; prepro-coagulation factor II; preprothrombin; prothrombin; prothrombin B-chain; PT; RPRGL2; serine protease; THPH1; thrombin; Thrombin heavy chain; Thrombin light chain
Nom usuel alpha-Thrombin
Symbole de gène(s) F2
Type de produit Protein
Conjugué Unconjugated
Espèces Bovine
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Sous-type de protéine Native