Learn More
Corning™ Sérum de veau bovin, enrichi en fer, provenance des États-Unis
Code produit 15942887 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15942887 1 000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15942887 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 35053CM
 Article restreint
En stock
Le sérum de veau bovin est une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF). Il est souvent utilisé avec des lignées cellulaires robustes lorsque de grandes quantités de sérum sont nécessaires. Le sérum de veau bovin est dérivé de veaux généralement âgés de moins de 22 semaines. Il dispose de niveaux très élevés de transferrine, ce qui permet un enrichissement en fer à des niveaux plus de trois fois supérieurs à ceux du SVF.
Tous Corning Le sérum de veau bovin est collecté sous supervision directe en utilisant le protocole ’de collecte strict de Corning. Ces contrôles nous permettent de respecter un niveau strict d'endotoxines. ≤ 10 EU/mL et taux d'hémoglobine de ≤ 25 mg/dL.
Tous Corning Le sérum de veau bovin est collecté dans des installations inspectées par l'USDA aux États-Unis et provient de veaux sains qui ont passé avec succès les inspections ante- et post-mortem et qui se sont révélés exempts de maladies contagieuses.
Normes de filtration Les normes industrielles consistent à filtrer le sérum de veau bovin à travers un filtre de 0,2 µm.μfiltre m. Corning dépasse la norme de l'industrie en utilisant trois fois 0,1 μm filtres stériles pour tout notre sérum de veau bovin. Il s'agit des mêmes exigences de filtrage Corning utilisations pour les produits FBS, qui fournit un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10-3.
En plus de USP et les tests de stérilité EP 2.6.1, tous les lots doivent être testés négatifs pour les mycoplasmes. Utilisé dans l'application appropriée, Corning Le sérum de veau bovin peut être aussi performant, voire plus performant, que le sérum fœtal bovin (FBS) pour un coût bien moindre. Les veaux destinés à l’enrichissement en fer reçoivent souvent une alimentation faible en fer. Pour contrer la carence en fer constatée dans le sérum, tous Corning Le sérum de veau bovin est enrichi en fer pour ramener sa teneur à des niveaux naturels. Nous précisons que la saturation en fer doit se situer entre 70 % et 80 %. La capacité totale de liaison du fer et le pourcentage de saturation en fer sont indiqués sur chaque certificat d’analyse.
Vrai pool stérile filtré Corning Le sérum de veau bovin est véritablement mis en commun après filtration afin de garantir une homogénéité d'une bouteille à l'autre au sein d'un même lot. Cette technologie réduit considérablement la variabilité au sein d’un lot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -25°C à -15°C
Pays d’origine États-Unis
Quantité 1 000 ml
Serum Treatment Enrichi de fer