Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de décorine bovine
Code produit 17174779
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17174779 5 x 96 tests 1 pièce
17174323 96 dosages 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17174779 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EB3RBX5
ELISA
La décorine bovine quantifie la décorine bovine dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la présence de décorine bovine naturelle et recombinante.
La décorine fait partie de la petite famille des protéoglycanes riches en leucine (SLRP) ainsi que le biglycane. Dans la région interterritoriale du cartilage, la décorine interagit avec le collagène et d’autres protéines de la matrice afin de réguler la matrice cartilagineuse. Il a été démontré qu’elle interagit avec la fibronectine, la thrombospondine, le C1q, le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et le TGF-b. On pense que la décorine joue également un rôle dans le cycle cellulaire des chondrocytes. Le fragment néoépitope décorine a une séquence de PKTLQE, il est généré par le clivage MMP-3 ou ADAMTS-4 au niveau Glu154-Leu155 de la protéine capsidée de la décorine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion protéoglycane osseuse II ; CSCD ; DC ; Dcn ; protéine DCN ; DCN1C ; Décorine ; préprotéine isoforme de décorine a ; protéoglycane-II de dermatane-sulfate ; protéoglycane-II de dermatane sulfate (décorine) ; protéoglycanes II de dermatan sulfate ; DSPG ; DSPG2 ; mDcn ; PG40 ; PGII ; PGS2 ; PG-S2 ; protéine de noyau de protéoglycane ; lie les fibres de collagène de type I et la TGF-bêta ; décorine ; semblable à la protéoglycane osseuse II ; similaire à la décorine ; SLRR1B ; protéine riche en leucine de petite taille 1 B ; produit protéique sans nom
Plage de dosage 5 à 1 200 pg/mL
Sensibilité du dosage 5 pg/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P21793
Symbole de gène(s) Analyse DCN
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Décorine
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min