Learn More
Invitrogen™ Bovine Factor Xa Native Protein
Code produit 11534151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11534151 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11534151 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur RP43119
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Native Protein
RP-43119 contains native bovine Factor Xa. RP-43119 may be used as a positive control in many immunological assays.
Factor Xa is a vitamin K-dependent glycoprotein that converts prothrombin to thrombin in the presence of factor Va, calcium and phospholipid during blood clotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P00743
Concentration 8 mg/mL
À utiliser avec (application) Bioactivity
Formule 50% water with 50% glycerol and no preservative
Identification génétique (Entrez) 280787
Poids moléculaire 45.3 kDa
Nom Bovine Factor Xa
Méthode de purification SDS-PAGE
Quantité 100 μg
Source Bovine
Conditions de stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
État réglementaire RUO
Alias de gène Activated factor Xa heavy chain; Coagulation factor X; F10; F10a; Factor X heavy chain; Factor X light chain; factor Xa; FX; FXA; prothrombinase; stuart factor; Stuart-Prower factor; Unknown (protein for IMAGE:8121240); unnamed protein product
Nom usuel Factor Xa
Symbole de gène(s) F10
Activité biologique Specific Activity = 3620 U/mg
Type de produit Protein
Conjugué Unconjugated
Espèces Bovine
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Activité Specific Activity = 1826 U/mg
Forme Liquid
Sous-type de protéine Native