Learn More
Gibco™ Extrait pituitaire bovin (BPE)
Code produit 11568866 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11568866 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11568866 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 13028014
 Article restreint
En stock
Extrait pituitaire bovin (BPE)
The protein concentration of each lot of Bovine Pituitary Extract is determined by the Bradford method. Each vial of BPE contains not less than 25 mg of protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C).
Type de cellule Cellules de mammifères
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Extrait pituitaire bovin
pH 6 à 8
Quantité 25 mg
Conditions d’expédition Glace carbonique