Learn More
MedChemExpress Bovine Serum Albumin
Specifications
Specifications
| Type de produit | Biochemical Assay Reagents |
| Quantité | 10 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Conditions de stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Synonyme | Albumin bovine serum ∣ BSA |
| Cible | HBV |
| CAS | 9048-46-8 |
| Solubilité | H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |