Learn More
Gerresheimer™ Boîte de 8 tubes standard
Code produit 15329244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
8 tubes
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15329244 8 tubes 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15329244 Fournisseur Gerresheimer™ Code fournisseur 50777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.55€
    306.00€ / 8 pièces
    Économisez 501.55€
    62% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Kit incluant :
  • Stearinsäure 69,7 °C
  • Benzil 94,8 °C
  • Acétanilide 113,9 °C
  • Benzoin 134,8 °C
  • Adipinsäure 150,6 °C
  • Benzanidé 161,6 °C
  • Dicyandiamid 209,4 °C
  • Saccharine 226,5 °C
Spécification
Type de produit Étalons à tubes standard
Comprend 8 tubes