Learn More
Heathrow Scientific Boîte supérieure Parafilm Distributeurs
Code produit 17802809 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Violet
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17802809 Bleu 1 pièce
17812809 Violet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17802809 Fournisseur Heathrow Scientific Code fournisseur 120667
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Il suffit de placer le distributeur sur le dessus du Parafilm et retirez le film de scellage.
Ces coupe-parafilm polyvalents sont conçus pour s'adapter aux rouleaux de parafilm de 2 et 4 in, offrant ainsi une flexibilité maximale. Ces distributeurs innovants sont dotés d'un rasoir de sécurité intégré qui glisse en douceur pour une coupe nette à chaque fois, éliminant ainsi le besoin de ciseaux et garantissant la sécurité de vos doigts. Ils sont fabriqués en plastique ABS facile à nettoyer et se déclinent en une variété de couleurs différentes.
  • Compatible avec plusieurs formats de Parafilm : accepte les rouleaux de 5 cm et de 10 cm, offrant une grande flexibilité pour diverses applications.
  • Rasoir de sécurité intégré : Conçu avec un rasoir de sécurité intégré qui glisse en douceur, pour une coupe nette à chaque fois.
  • Durable et facile à nettoyer : Fabriqué en plastique ABS, ce qui garantit un nettoyage et un entretien faciles du cutter
  • Cohérence fiable : Assure une coupe nette et uniforme à chaque fois.
  • Entièrement sûr : découpe le parafilm sans endommager le bout de vos doigts.
  • Deux lames de sécurité incluses : Livré avec deux lames de sécurité pour une utilisation prolongée
  • Variété de couleurs : Disponible dans une gamme de couleurs pour satisfaire vos préférences
Spécification
Type de produit Parafilm Distribution
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 12.3 x 17.2 x 9.9 cm
Capacité Parafilm
Matériau ABS
Mounting Autonome
No. of Compartments 1
Product Style Chargement par le haut