Learn More
Heathrow Scientific Boîte supérieure Parafilm Distributeurs
Code produit 17812809 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Violet
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17812809 Violet 1 pièce
17802809 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17812809 Fournisseur Heathrow Scientific Code fournisseur 120668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.70€
    25.27€ / 1 pièces
    Économisez 14.43€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Il suffit de placer le distributeur sur le dessus du Parafilm et retirez le film de scellage.
Ces coupe-parafilm polyvalents sont conçus pour s'adapter aux rouleaux de parafilm de 2 et 4 in, offrant ainsi une flexibilité maximale. Ces distributeurs innovants sont dotés d'un rasoir de sécurité intégré qui glisse en douceur pour une coupe nette à chaque fois, éliminant ainsi le besoin de ciseaux et garantissant la sécurité de vos doigts. Ils sont fabriqués en plastique ABS facile à nettoyer et se déclinent en une variété de couleurs différentes.
  • Compatible avec plusieurs formats de Parafilm : accepte les rouleaux de 5 cm et de 10 cm, offrant une grande flexibilité pour diverses applications.
  • Rasoir de sécurité intégré : Conçu avec un rasoir de sécurité intégré qui glisse en douceur, pour une coupe nette à chaque fois.
  • Durable et facile à nettoyer : Fabriqué en plastique ABS, ce qui garantit un nettoyage et un entretien faciles du cutter
  • Cohérence fiable : Assure une coupe nette et uniforme à chaque fois.
  • Entièrement sûr : découpe le parafilm sans endommager le bout de vos doigts.
  • Deux lames de sécurité incluses : Livré avec deux lames de sécurité pour une utilisation prolongée
  • Variété de couleurs : Disponible dans une gamme de couleurs pour satisfaire vos préférences
Spécification
Type de produit Parafilm Distribution
Couleur Violet
Dimensions (L x l x H) 12.3 x 17.2 x 9.9 cm
Capacité Parafilm
Matériau ABS
Mounting Autonome
No. of Compartments 1
Product Style Chargement par le haut