Learn More
Edulab Appareil de la loi de Boyle
Code produit 30280272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Appareil de démonstration de la loi de Scout
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30280272 Appareil de démonstration de la loi de Scout 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280272 Fournisseur Edulab Code fournisseur VTN12302225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    141.52€ / 1 pièces
    Économisez 5.48€
    3% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Illustre la loi de Boyle de manière claire et pratique pour les expériences de laboratoire.
  • Appareil amélioré pour la loi de Boyle, conçu pour une démonstration efficace des relations pression-volume.
  • Le système de réservoir permet de pomper progressivement de l'eau colorée ou de l'huile dans le tube contenant de l'air.
  • Le tube gradué permet des mesures précises du volume, tandis que la pression est mesurée à l'aide d'un manomètre de Bourdon fiable.
Spécification
À utiliser avec (application) Démonstration de la loi de Scoutle
Comprend Un appareil
Type de produit Appareil de démonstration de la loi de Scout