Learn More
Trajan™ Colonne capillaire BP5 GC
Code produit 10025290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 m
25 m
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10025290 25 m 0,22 mm 0,25 μm 1 pièce
10605651 12 m 0,22 mm 0,25 μm 1 pièce
10432531 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
15258653 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
15248653 30 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
12985551 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
15208663 25 m 0,53 mm 1,5 μm -
15278653 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
15298653 30 m 0,53 mm 5 μm 1 pièce
12995551 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10025290 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 054168
Expédition estimée: 19-11-2026
Phase à usage général utilisée dans une grande variété d’applications.
  • Excellente colonne à usage général
  • Bleeding faible
  • Apolaire
  • Haute température
  • Idéal pour les aromatiques, les pesticides, les herbicides, les stupéfiants et les hydrocarbures
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des drogues, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides, Stupéfiants, Hydrocarbures
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 25 m
Matériau de remplissage Forte™ BP5
Polarité Apolaire
Revêtement Silice fondue
Type d’USP G36, G41
Phase stationnaire 5 % phényle/95 % diméthylpolysiloxane
Diamètre (métrique) interne 0,22 mm
Température max. (métrique) 320 à 340 °C
Plage de températures (métrique) -60 °C à +320/340 °C