Learn More
Trajan™ Colonne capillaire BP5 GC
Description
- Excellente colonne à usage général
- Bleeding faible
- Apolaire
- Haute température
- Idéal pour les aromatiques, les pesticides, les herbicides, les stupéfiants et les hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Température max. | 350/360°C |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Phase stationnaire | 5 % phényl polysilphénylène siloxane |
| Type d’USP | G27, G36, G41 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des phénols, Analyses d’ultra-traces, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines, GC-MS et autres applications de détecteur spécifiques |
| Plage de températures | –40°C à +350/360°C |
| Épaisseur du film | 3 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Matériau de remplissage | Forte™ BPX5 |
| Afficher plus |