Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP624 GC
Description
- Phase polaire
- Analyse organique de l’EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Idéal pour les analyses environnementales, les matières organiques volatiles, l’analyse de l’alcool
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,53 mm |
| Type | Colonnes capillaires BP624 GC |
| À utiliser avec (application) | Analyse des hydrocarbures chlorés, Volatils d’eau potable, Hydrocarbures chlorés, Analyse des solvants |
| Plage de températures | 0°C à 230/240°C |
| Épaisseur du film | 3 μm |
| Longueur (métrique) | 60 m |
| Matériau | Cyanopropylphényl-polysiloxane |
| Matériau de remplissage | BP 624 |