Learn More
BPC 157, TRC
Code produit 30007305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007305 1 mg 1mg
30006425 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007305 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6767201MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137525-51-0
Formule moléculaire C62 H98 N16 O22
Poids moléculaire (g/mol) 1419.54
Synonyme BPC 157, Glycyl-L-α-glutamyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolylglycyl-L-lysyl-L-prolyl-L-alanyl-L-α-aspartyl-L-α-aspartyl-L-alanylglycyl-L-leucyl-L-valine;
Nom IUPAC (4S)-4-[(2-aminoacétyl)amino]-5-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[[2-[[(1S)-5-amino-1-[(2S)-2-[[(1S)-2-[[(1S)-1-(carboxyméthyl)-2-[[(1S)-1-(carboxyméthyl)-2-[[(1S)-2-[[2-[[(1S)-1-[[(1S)-1-carboxy-2-méthyl-propyl]carbamoyl]-3-méthyl-butyl]amino]-2-oxo-éthyl]amino]-1-méthyl-2-oxo-éthyl]amino]-2-oxo-éthyl]amino]-2-oxo-éthyl]amino]-1-méthyl-2-oxo-éthyle]carbamoyl]pyrrolidine-1-carbonyl]pentyl]amino]-2-oxo-éthyle]carbamoyl]pyrrolidine-1-carbonyl]Pyrrolidine-1-Carbonyl]pyrrolidine-1-Yl]-5-Oxo-Pentanoïque Acide
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)CN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycyl-L-alpha-glutamyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolylglycyl-L-lysyl-L-prolyl-L-alanyl-L-alpha-aspartyl-L-alpha-aspartyl-L-alanylglycyl-L-leucyl-L-valine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C62H98N16O22/c1-31(2)25-37(55(92)74-50(32(3)4)62(99)100)71-46(81)29-65-51(88)33(5)67-53(90)38(26-48(84)85)73-54(91)39(27-49(86)87)72-52(89)34(6)68-57(94)41-15-10-21-75(41)58(95)35(13-7-8-20-63)70-45(80)30-66-56(93)40-14-9-22-76(40)60(97)43-17-12-24-78(43)61(98)42-16-11-23-77(42)59(96)36(18-19-47(82)83)69-44(79)28-64/h31-43,50H,7-30,63-64H2,1-6H3,(H,65,88)(H,66,93)(H,67,90)(H,68,94)(H,69,79)(H,70,80)(H,71,81)(H,72,89)(H,73,91)(H,74,92)(H,82,83)(H,84,85)(H,86,87)(H,99,100)/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,50-/m0/s1
Poids de la formule 1418.7042
Pourcentage de pureté >95%