Learn More
BPIPP, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BPIPP |
| CAS | 325746-94-9 |
| Formule moléculaire | C22H16BrN3O3 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 5-(3-Bromophenyl)-5,11-dihydro-1,3-dimethyl-1H-indeno[2',1':5,6]pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H16BrN3O3/c1-25-20-17(21(28)26(2)22(25)29)15(11-6-5-7-12(23)10-11)16-18(24-20)13-8-3-4-9-14(13)19(16)27/h3-10,15,24H,1-2H3 |
| SMILES | O=C1N(C)C2=C(C(C3=CC=CC(Br)=C3)C(C(C4=C5C=CC=C4)=O)=C5N2)C(N1C)=O |
| Nom IUPAC | 5-(3-bromofenil)-1,3-dimetil-5,11-dihidro-1H-indeno[2',1':5,6]pirido[2,3-d]pirimidina-2,4,6(3H)-triona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 450.28 |
| Poids de la formule | 449.04 |