Learn More
BPO-27 racemate, MedChemExpress
Code produit 16460368
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16460368 5 mg
16493847 50 mg
16467716 100 mg
16431869 1 mg
16427908 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16460368 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19778A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress BPO-27 racemate is a potent CFTR inhibitor with an IC50 of 8 nM.
BPO-27 racemate is a potent CFTR inhibitor with an IC50 of 8 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau BPO-27 racemate
CAS 1314873-02-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H18BrN3O6
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (30.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC(C2=CC=C(Br)O2)C3=C(N(C)C4=O)C(C(N4C)=O)=C(C5=CC=CC=C5)N36)C6=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 548.34
Poids de la formule 548.34
Pourcentage de pureté 98.61%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus