Learn More
BPTES, MedChemExpress
Code produit 16475288
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475288 10 mg
16438007 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16475288 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12683
MedChemExpress BPTES is an allosteric and selective glutaminase inhibitor with an IC50 of 0.16 μM.
BPTES is an allosteric and selective glutaminase inhibitor with an IC50 of 0.16 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau BPTES
Forme physique Solid
CAS 314045-39-1
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H24N6O2S3
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (190.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.19 mM)
SMILES O=C(NC1=NN=C(CCSCCC2=NN=C(NC(CC3=CC=CC=C3)=O)S2)S1)CC4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 524.68
Poids de la formule 524.68
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research