Learn More
Trajan Scientific and Medical Colonne BPX Volatiles
Code produit 31926663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
0.53 mm
Épaisseur du film:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
31926663 60 m 0.53 mm 3 μm 1 pièce
12706567 30 m 0,53 mm 3 μm 1 pièce
12925571 60 m 0,32 mm 1,8 μm 1 pièce
12604955 30 m 0,32 mm 1,8 μm 1 pièce
12915571 30 m 0,25 mm 1,4 μm 1 pièce
15208723 60 m 0,25 mm 1,4 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31926663 Fournisseur Trajan Scientific and Medical Code fournisseur 054985
Expédition estimée: 12-01-2027
La colonne BPX Volatiles SGE est une phase polaire conçue pour l’analyse des composés organiques volatils EPA
  • Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
  • Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
  • Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
  • forte BPX-VOLATILES (cyanopropylphénylpolysiloxane [volatils])—Colonnes utilisées pour l’analyse des composés organiques volatils EPA (EPA 624, 502.2)
Spécification
À utiliser avec (application) Simulated Distillation, Volatile Organic Compounds Analysis, Alcohol Analysis
Granulométrie 3 μm
Épaisseur du film 3 μm
Longueur (métrique) 60 m
Matériau Fused Silica
Matériau de remplissage BPX-Volatiles
Polarité Polar
Revêtement Polyimide
Type d’USP G43
Phase stationnaire Cyanopropylphenyl Polysiloxane
Type GC Capillary Column
Diamètre (métrique) interne 0.53 mm
Température max. (métrique) 300°C
Plage de températures (métrique) 0°C to 290°C