Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Code produit 15208653
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
60 m
Diamètre (métrique):
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Épaisseur du film unitSize
15208653 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10774282 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
15228653 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
12736557 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15208653 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 054123
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptée à une large gamme d’applications. Les colonnes capillaires Trajan Scientific and Medical BPX5 GC sont des colonnes MS premium à faible phase de bleeding conçues pour être robustes.
  • Bleeding très faible
  • Haute température
  • Apolaire
  • Idéal pour GCMS
  • Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Type Colonne capillaire BPX5 GC
À utiliser avec (application) Analyses d’ultra-traces, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines, GC-MS et autres applications de détecteur spécifiques
Plage de températures -40°C à +360/370°C
Épaisseur du film 1 μm
Longueur (métrique) 60 m
Matériau 5 % polysilphénylène-siloxane phényle
Matériau de remplissage BPX5