Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Code produit 10320941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
30 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10320941 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 15218653 | 6 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10567342 | 12 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10442341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10519452 | 12 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 12684945 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 16662612 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 16642612 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 16622612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10269190 | 25 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 15124079 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10430081 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10268810 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10451031 | 25 m | 0,15 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10791412 | 30 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10208670 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10567532 | 12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10025450 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10300711 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 15288643 | 15 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10616021 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10177200 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 12905561 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | - |
| 10762562 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 15298643 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10661813 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10055400 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 15248643 | 30 m | 0,15 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 15238643 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 15228663 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10320941
Fournisseur
Trajan™
Code fournisseur
054114
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
1606.80€
1344.47€ / 1 pièces
Économisez 262.33€
16% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
1104.73 EUR valable jusqu'au 2026-10-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27992" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27992" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bleeding très faible
- Haute température
- Apolaire
- Idéal pour GCMS
- Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse des phénols, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines, GC-MS |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Matériau de remplissage | BPX5 |
| Polarité | Apolaire |
| Revêtement | Silice fondue |
| Type d’USP | G27, G36, G41 |
| Phase stationnaire | 5 % phényl polysilphénylène siloxane |
| Diamètre (métrique) interne | 0,22 mm |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques |
| Température max. (métrique) | 370 °C |
| Plage de températures (métrique) | -40 °C à +360/370 °C |
| Afficher plus Afficher moins |