Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Code produit 10616021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Conditionnement
10616021 30 m 0,32 mm 0,25 μm -
15218653 6 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10567342 12 m 0,22 mm 0,25 μm 1 pièce
10442341 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10519452 12 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
12684945 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
16662612 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
16642612 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
16622612 25 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10320941 50 m 0,22 mm 0,25 μm 1 pièce
10269190 25 m 0,53 mm 0,25 μm 1 pièce
15124079 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 pièce
10430081 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10268810 25 m 0,22 mm 0,25 μm 1 pièce
10451031 25 m 0,15 mm 0,25 μm 1 pièce
10791412 30 m 0,22 mm 0,25 μm 1 pièce
10208670 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10567532 12 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10025450 12 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10300711 12 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
15288643 15 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10177200 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
12905561 15 m 0,25 mm 0,25 μm -
10762562 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
15298643 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10661813 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
10055400 50 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
15248643 30 m 0,15 mm 0,15 μm 1 pièce
15238643 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
15228663 15 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Code produit 10616021 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 054145
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-11-2026
Phase MS Premium à bleeding faible conçue pour la robustesse et adaptée à une large gamme d’applications
  • Bleeding très faible
  • Haute température
  • Apolaire
  • Idéal pour GCMS
  • Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse des amines, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Matériau de remplissage BPX5
Polarité Apolaire
Revêtement Silice fondue
Type d’USP G27, G36, G41
Phase stationnaire 5 % phényl polysilphénylène siloxane
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Type de fonctionnalité / d’interaction Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques
Température max. (métrique) 370 °C
Plage de températures (métrique) -40 °C à +360/370 °C