Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Trajan™ Colonnes capillaires BPX5 GC
Code produit 15218653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
30 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15218653 | 6 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10567342 | 12 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10442341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10519452 | 12 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 12684945 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 16662612 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 16642612 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 16622612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10320941 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10269190 | 25 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 15124079 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10430081 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10268810 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10451031 | 25 m | 0,15 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10791412 | 30 m | 0,22 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10208670 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10567532 | 12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10025450 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10300711 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 15288643 | 15 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10616021 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10177200 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 12905561 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | - |
| 10762562 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 15298643 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10661813 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10055400 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 15248643 | 30 m | 0,15 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 15238643 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 15228663 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
15218653
Fournisseur
Trajan™
Code fournisseur
0541261
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 17-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bleeding très faible
- Haute température
- Apolaire
- Idéal pour GCMS
- Les applications comprennent les pesticides, les herbicides, les hydrocarbures, les amines et les phénols
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse des amines, Analyse des pesticides et herbicides, Hydrocarbures, Analyse des solvants, Phénols, Amines, GC-MS |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 6 m |
| Matériau de remplissage | BPX5 |
| Polarité | Apolaire |
| Revêtement | Silice fondue |
| Type d’USP | G27, G36, G41 |
| Phase stationnaire | 5 % phényl polysilphénylène siloxane |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Liaison Pi avec les groupes phényl aromatiques |
| Température max. (métrique) | 370°C |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +360/370°C |
| Afficher plus Afficher moins |