Learn More
Thermo Scientific Chemicals BQ-123
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| Poids moléculaire | 610.70 |
| Type de produit | BQ-123 |
| Quantité | 0,5 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | c(D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu) |