Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Support de montage pour projecteur EasyLED Spotlight Plus et KL300LED
Code produit 11796718 Tous les produits Schott Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Base 158,340
Colonne de 25 mm de diamètre
Colonne de 30 mm de diamètre
Colonne de 32 mm de diamètre
Colonne de 35 mm de diamètre
Zeiss Support K, Support M
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11796718 Colonne de 25 mm de diamètre 1 pièce
15713012 Colonne de 30 mm de diamètre 1 unité
11756728 Colonne de 32 mm de diamètre 1 pièce
13470260 Colonne de 35 mm de diamètre 1 pièce
15723012 Zeiss Support K, Support M 1 unité
11358330 Base 158,340 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11796718 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 120225
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le support de montage permet une utilisation ergonomique du projecteur Easy LED et du KL300LED. Connectez-les directement au microscope avec un adaptateur de colonne.
  • Permet de connecter le projecteur EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED à la colonne, à la base ou à un socle du microscope.
Spécification
Type Adaptateur de montage
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) Colonne de 25 mm de diamètre