Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique BradyBondz™ de série WorkHorse™
Les étiquettes en polyester transparent à transfert thermique BradyBondz™ WorkHorse™ (B-430) sont conçues pour les applications qui utilisent des codes-barres, des caractères alphanumériques, des symboles graphiques et des logos et qui nécessi
Marque:  Brady™ 030189
Code produit. 13581460
  • 381.00€ / 1 rouleaux
En stock
Description
  • Les étiquettes brillantes et transparentes sont imprimables par transfert thermique et comportent un adhésif acrylique permanent durable
  • Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, à l’huile et à l’eau
  • Conforme à la directive RoHS 2005/618/CE, amendement MCV à la directive RoHS 2002/95/CE ; Approuvé UL ; Acceptées par le CSA
  • Température de service de -70 à 100 °F (-56 à 137 °C)
Spécification
Spécification
Autoclavable
Transparente
Permanent
Brillant
Polyester
Non stérile
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady Plus 300 MVP, Brady 200 MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer, IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer, Imprimante d’étiquettes BBP81
3 000/rouleau
-70°C à +100°C
0,076 mm
3 in
1 in
3 po
THT-18-430-3
Certifications UL, homologation CSA
Etiquettes imprimables par transfert thermique
Transparent
IP™ Activé
Thermal Transfer
Suivi des actifs, Codes à barres, ID des composants, ID des équipements, ID général, Plaques d'évaluation
THT-18-430-3
Rectangle
0,003 in
1 x 3 in
76,2 mm
25,4 mm
76.20 mm