Learn More
Abcam Réactif de Bradford, quantification des protéines, liquide, 500 mL
Code produit 32118940 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32118940 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32118940 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab119216500mL
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Amélioration du réactif de quantification des protéines avec une meilleure tolérance aux détergents et une variation réduite d’une protéine à l’autre.
Le réactif de Bradford est une formulation améliorée pour la quantification des protéines, avec une meilleure tolérance à la contamination par des détergents et une variation réduite d’une protéine à l’autre.
  • Pour liquide/liquide ;
  • Détection colorimétrique : se lie à la protéine, provoquant un décalage de l’absorption de 465 nm à 595 nm (changement de couleur du brun au bleu)
  • Performance : Excellente linéarité sur une plage définie de concentrations de protéines
  • Constituants tampons de stockage : 14 % d’acide phosphorique, 3 % d’éthanol, 2,3 % αde cyclodextrine hydratée, 0,23 % de gamma-cyclodextrine, 0,005 % de bleu brillant G
  • Utilisation : Cité dans plus de 30 publications
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Tampon 14 % d’acide phosphorique, 3 % d’éthanol, 2,3 % αde -cyclodextrine hydrate, 0,23 % de gamma-cyclodextrine, 0,005 % de Brilliant Blue G
Contenu et stockage Conserver à 4°C.
Emplacement de détection Détection en Solution
Format Flacon
Forme Liquide
Contenus des kits Réactif de Bradford (500 mL)
Conditions d’expédition Température ambiante
Substrat Protéine
Molécule cible Protéine
Méthode de détection Colorimétrique
Formule Constituants : 14 % d’acide phosphorique, 3 % d’éthanol, 2,3 % αde cyclodextrine hydratée, 0,23 % de gamma-cyclodextrine, 0,005 % de bleu brillant G
Quantité 500 mL
À utiliser avec (application) Quantification des protéines