Learn More
Brady™ Ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000 - option imprimante IP™ activée
Code produit 11503035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1 in
Longueur (impériale):
984 ft
Largeur (impériale):
2,36 in
3,27 in
4,33 in
Conditionnement:
1 pièce
300m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Longueur (impériale) Largeur (impériale) unitSize
11503035 1 in 984 ft 2,36 in 300m
12849868 1 in 984 ft 3,27 in 1 pièce
11895261 1 in 984 ft 4,33 in 300m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11503035 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 066202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    118.60€ / 300m
    Économisez 1.40€
    1% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Spindle
Le ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000 option Imprimante IP™ activée est un ruban haute densité avec une excellente résistance aux solvants, une résistance à la chaleur élevée et une résistance aux rayures exceptionnelles.
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
  • La formulation de résine sans halogène série R6000 offre une excellente résistance au solvant, aux rayures et à la chaleur lorsqu’elle est imprimée sur le matériau d’étiquetage approprié
  • Recommandés pour l’impression sur des étiquettes brillantes ou très lisses, telles qu’en polyester ultra-agressif B-483 et en polyester permanent B-423 de Brady™
  • Combinez les matériaux d’étiquetage Brady avec la série de rubans recommandée pour des performances de légende supérieures
Compliance
Compatibilité RoHS : Test réussi 2002/95/CE
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Noir
Finition Brillant
Format Étiquette
Matériau Résine
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Imprimantes IP300 et IP600
Comprend Broche
Quantité 1 de chaque
Dimensions (impériale) 984 pi x 2,36 po
Dimensions (L x l) 299,92 m x 59,94 mm (984 ft x 2,36 in)
Longueur (impériale) 984 ft
Longueur (métrique) 299,92 m
Largeur (impériale) 2,36 in
Largeur (métrique) 6 cm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number IP-R6000HF