Learn More
Brady™ Ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000 - option imprimante IP™ activée
Code produit 11895261 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1 in
Longueur (impériale):
984 ft
Largeur (impériale):
2,36 in
3,27 in
4,33 in
Conditionnement:
1 pièce
300m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Longueur (impériale) Largeur (impériale) Conditionnement
11895261 1 in 984 ft 4,33 in 300m
11503035 1 in 984 ft 2,36 in 300m
12849868 1 in 984 ft 3,27 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11895261 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065959
En stock
Includes
  • Spindle
Le ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000 option Imprimante IP™ activée est un ruban haute densité avec une excellente résistance aux solvants, une résistance à la chaleur élevée et une résistance aux rayures exceptionnelles.
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
  • La formulation de résine sans halogène série R6000 offre une excellente résistance au solvant, aux rayures et à la chaleur lorsqu’elle est imprimée sur le matériau d’étiquetage approprié
  • Recommandés pour l’impression sur des étiquettes brillantes ou très lisses, telles qu’en polyester ultra-agressif B-483 et en polyester permanent B-423 de Brady™
  • Combinez les matériaux d’étiquetage Brady avec la série de rubans recommandée pour des performances de légende supérieures
Compliance
Compatibilité RoHS : Test réussi 2002/95/CE
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description Ruban d’imprimante à transfert thermique sans halogène série 6000 noir - Imprimante IP Brady Enabled
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Noir
Finition Brillant
Format Étiquette
Matériau Résine
Côtés imprimables Côté encre vers l’extérieur
Print Technology Aucun
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Imprimantes IP300 et IP600
Comprend Broche
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l) 299,92 m x 109,9 mm (984 ft x 4,3 in)
Longueur (impériale) 984 ft
Longueur (métrique) 299,92 m
Largeur (impériale) 4,33 in
Largeur (métrique) 11 cm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number IP-R6007HF