Learn More
Brady™ Ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000 - option imprimante IP™ activée
Code produit 12849868 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1 in
Longueur (impériale):
984 ft
Largeur (impériale):
2,36 in
3,27 in
4,33 in
Conditionnement:
1 pièce
300m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Longueur (impériale) Largeur (impériale) Conditionnement
12849868 1 in 984 ft 3,27 in 1 pièce
11503035 1 in 984 ft 2,36 in 300m
11895261 1 in 984 ft 4,33 in 300m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12849868 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 066226
En stock
Includes
  • Spindle
Le ruban pour imprimante à transfert thermique série 6000 option Imprimante IP™ activée est un ruban haute densité avec une excellente résistance aux solvants, une résistance à la chaleur élevée et une résistance aux rayures exceptionnelles.
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
  • La formulation de résine sans halogène série R6000 offre une excellente résistance au solvant, aux rayures et à la chaleur lorsqu’elle est imprimée sur le matériau d’étiquetage approprié
  • Recommandés pour l’impression sur des étiquettes brillantes ou très lisses, telles qu’en polyester ultra-agressif B-483 et en polyester permanent B-423 de Brady™
  • Combinez les matériaux d’étiquetage Brady avec la série de rubans recommandée pour des performances de légende supérieures
Compliance
Compatibilité RoHS : Test réussi 2002/95/CE
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Noir
Finition Brillant
Format Étiquette
Matériau Résine
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Imprimantes IP300 et IP600
Comprend Broche
Quantité 1 de chaque
Épaisseur (impériale) 0,0003 in
Épaisseur (métrique) 0.008 mm
Dimensions (L x l) 300 m x 83 mm (984 ft x 3,27 in)
Longueur (impériale) 984 ft
Longueur (métrique) 2,99 cm
Largeur (impériale) 3,27 in
Largeur (métrique) 8,3 cm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number IP-R6002