Learn More
Brady™ Rouleaux antidérapants pour sol
Code produit 10366574 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Largeur (impériale):
2 in
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (impériale) Conditionnement
10366574 Noir 2 in 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10366574 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 078190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.80€
    81.02€ / 1 rouleaux
    Économisez 14.78€
    15% de réduction
En stock
Pour utilisation en intérieur ou en extérieur à des fins de marquage au sol
  • Fabriqué en ruban polyester adhésif robuste B-916
  • Revêtu de milliers de particules de grain d’oxyde d’aluminium durable
  • Collent de manière permanente aux sols propres et secs, résistent aux huiles et aux graisses
Spécification
Alternate Part Number Ruban antidérapant noir 50 mm x 18,3 m
Description Ruban antidérapant en rouleau - noir
À utiliser avec (application) Pour les besoins de marquage au sol
Longueur (impériale) 60 pieds
Longueur (métrique) 18,2 m
Quantité d’emballage 1 de chaque
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur 0,66 mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 5,08 cm
Type d’adhésif Sensibilité permanente à la pression en acrylique
Couleur Noir
Matériau Polyester à revêtement de grain B-916
Type Bande de sol antidérapante