Learn More
Brady™ Batterie pour imprimantes mobiles Brady
Description
- L’emballage comprend une batterie d’imprimante Li-Ion de rechange pour les imprimantes BMP51 et BMP53 uniquement (imprimante d’étiquettes et adaptateur secteur vendus séparément)
- Longue durée de vie de la batterie : imprime jusqu’à 1000 étiquettes de 1 po x 2 po par charge de la batterie
- Utilisez l’adaptateur secteur / chargeur (non inclus) pour charger la batterie
- Permet le fonctionnement de l’imprimante sans fil afin de pouvoir imprimer des étiquettes où vous en avez besoin, lorsque vous en avez besoin
Spécification
Spécification
| Type de produit | Batterie Li-ION rechargeable |
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Imprimantes mobiles |
| Stérilité | Non stérile |
| Alternate Part Number | BMP-UBP 12V |