Learn More
Brady™ Brady Batterie avec poignée pistolet pour HH83/HH85
Code produit 30238416 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
61 x 165 x 175 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
30238416 61 x 165 x 175 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30238416 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 320057
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Batterie supplémentaire pour HH85 ou EXA81
  • Poignée de pistolet ergonomique
  • Batterie haute capacité pour une longue durée d'utilisation
  • Valable pour EXA81 et HH85
Spécification
Hauteur (métrique) 175 mm
Hauteur (impériale) 6,89 in
Largeur (métrique) 165 mm
Largeur (impériale) 6,5 in
Profondeur (métrique) 61 mm
Profondeur (impériale) 2,4 in
Poids (métrique) 0.30 kg
Poids (impériale) 0.66 lb.
Certifications/Conformité CE, FCC
Dimensions (L x l x H) 61 x 165 x 175 mm
Garantie 1 an
Type Batterie
Alternate Part Number B-HH85-Batt-Pistola