Learn More
Brady™ En-têtes d’avertissement vierges, blancs, prédécoupés BBP™
Description
- Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
- Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
- Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
- Durée de vie en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne à des températures comprises entre -40°F et 180°F (-40°C et 82°C) ; peuvent être appliquées à des températures jusqu’à 0°F (-18°C)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Description | Étiquettes en vinyle de qualité extérieure pour imprimantes BBP3x |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Étiquette vierge prédécoupée |
| À utiliser avec (application) | Marquage pour tuyaux, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 |
| Quantité | 175/Bte |
| Afficher plus |