Learn More
Brady™ En-têtes d’avertissement vierges, prédécoupés et pré-imprimés CAUTION BBP™
Code produit 11717324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2,25 x 3 po
4 x 6 po
5,7 x 7,6 cm (H x l)
Couleur:
Jaune sur blanc
Noir sur jaune
Quantité:
175/Bte
300/Bte
Conditionnement:
1 BX
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur Quantité unitSize
11717324 5,7 x 7,6 cm (H x l) Jaune sur blanc 300/Bte 1 BX
11717254 4 x 6 po Jaune sur blanc 175/Bte 1 BX
11757324 2,25 x 3 po Noir sur jaune 300/Bte 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11717324 Fournisseur Brady™ Code fournisseur B30241595ANSICA
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
BBP™ATTENTION Les en-têtes de panneaux vierges pré-imprimés et prédécoupés sont fabriqués en vinyle durable à faible retrait avec un adhésif ultra-agressif, idéal pour étiqueter les tuyaux, les équipements, les étagères et presque toutes les autres surfaces industrielles.
  • Les en-têtes pré-imprimés forment des en-têtes d’avertissement multicolores avec une seule bande à lettres noires
  • Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
  • Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
  • Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
Spécification
Certifications/Conformité ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternate Part Number B30-241-595-ANSICA
Finition Brillant
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
Matériau Vinyle
Quantité 300/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description En-têtes d’avertissement vierges pré-découpés et pré-imprimés pour imprimantes BBP3x
À utiliser avec (application) Marquage pour tuyaux, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail
Hauteur (impériale) 2,25 po
Hauteur (métrique) 75 mm
Température max. (impériale) 180°F
Température (impériale) min. -40°F
Épaisseur 0,004 po
Largeur (impériale) 3 po
Largeur (métrique) 76,2 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 82°C
Plage de températures (impériale) -40°F à 180°F
Langues Anglais
Dimensions (L x l) 5,7 x 7,6 cm (H x l)
Texte affiché MISE EN GARDE
Type de produit Rouleau intérieur/extérieur
Couleur Jaune sur blanc