Learn More
Brady™ Ruban blanc pour imprimante série B30 R4400
Code produit 15783539 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15783539 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15783539 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 118097
Expédition estimée: 08-12-2026
Des rubans d'impression résistants, anti-bavures, anti-chute et anti-cliquetis sont utilisés pour des changements de consommables rapides et faciles.
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette.
  • Les rubans d'impression « Drop and Click » sont idéaux pour des changements de consommables rapides et faciles.
  • La formulation de résine de la série R4400 offre une résistance aux solvants, aux rayures et aux hautes températures lorsqu'elle est imprimée sur le matériau d'étiquette approprié.
  • Les rubans sont résistants, anti-bavures et permettent d'obtenir des textes imprimés durables.
  • L'impression peut résister pendant des années aux environnements industriels et aux conditions extérieures.
  • Pas de calibrage, pas de filetage, pas de gaspillage, pas de tracas.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Imprimante d'étiquettes BBP30, Imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP31, Imprimante d'étiquettes BBP33, Imprimante d'étiquettes et de panneaux multicolores BBP35, Imprimante d'étiquettes et de panneaux couleur et découpe BBP37, Imprimante d'étiquettes industrielle BradyPrinter i3300
Matériau Résine
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 200 ft
Largeur (impériale) 4,3 in
Longueur (métrique) 60,96 m
Largeur (métrique) 110 mm
Dimensions (L x l) 60 m x 110 mm
Stérilité Non stérile
Format Ruban
Modèle B30-R4400
Poids (impériale) 0,5 lb
Poids (métrique) 0,22 kg
À utiliser avec (application) Résistance aux solvants et aux rayures, haute résistance à la chaleur
Quantité 1 de chaque
Alternate Part Number B30-R4400-WT