Learn More
Brady™ Rouleau en polyester hautes performances BBP™
Les rouleaux en polyester hautes performances BBP™ (B-569) présentent une faible teneur en halogénures et sont conçus pour le marquage des tuyaux en acier inox, en particulier dans les environnements difficiles.
143.75€ - 473.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Conçu pour une utilisation sur les tuyaux en acier inox dans des environnements difficiles tels que l’industrie des pâtes et papiers
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
Brillant 80 unités Gardner
Durée de vie 3 à 5 ans
Quantité 1 rouleau
Consulter d'autres spécifications
Produits 32
Code produit Marque Couleur Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
11776385
Afficher les documents
Brady™
117930
Noir 2,25 in
324.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
11796385
Afficher les documents
Brady™
117932
Noir 0,5 in
150.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
11766385
Afficher les documents
Brady™
117929
Noir 4 in
473.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11786385
Afficher les documents
Brady™
117931
Noir 1,12 in
224.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
11706395
Afficher les documents
Brady™
117933
Bleu 4 in
473.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11716395
Afficher les documents
Brady™
117934
Bleu 2,25 in
324.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11726395
Afficher les documents
Brady™
117935
Bleu 1,12 in
224.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11736395
Afficher les documents
Brady™
117936
Bleu 0,5 in
150.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
11706405
Afficher les documents
Brady™
117943
Transparent 1,12 in
224.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
11786395
Afficher les documents
Brady™
117941
Transparent 4 in
473.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
11796395
Afficher les documents
Brady™
117942
Transparent 2,25 in
324.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
11726405
Afficher les documents
Brady™
117945
Vert 4 in
473.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11736405
Afficher les documents
Brady™
117946
Vert 2,25 in
328.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11746405
Afficher les documents
Brady™
117947
Vert 1,12 in
224.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11756405
Afficher les documents
Brady™
117948
Vert 0,5 in
150.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
11706425
Afficher les documents
Brady™
117963
Orange 1,12 in
224.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
11786415
Afficher les documents
Brady™
117961
Orange 4 in
473.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11716425
Afficher les documents
Brady™
117964
Orange 0,5 in
150.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
11796415
Afficher les documents
Brady™
117962
Orange 2,25 in
324.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11706435
Afficher les documents
Brady™
117973
Rouge 4 in
473.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11716435
Afficher les documents
Brady™
117974
Rouge 2,25 in
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
352.00€
311.60€ / 1 pièces
Économisez 40.40€
11% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11726435
Afficher les documents
Brady™
117975
Rouge 1,12 in
224.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11736435
Afficher les documents
Brady™
117976
Rouge 0,5 in
150.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
11746445
Afficher les documents
Brady™
117987
Blanc 2,25 in
324.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11726445
Afficher les documents
Brady™
117985
Blanc 4 in
473.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11736445
Afficher les documents
Brady™
117986
Blanc 3 in
423.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
11766445
Afficher les documents
Brady™
117989
Blanc 0,5 in
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
166.00€
143.75€ / 1 pièces
Économisez 22.25€
13% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
11756445
Afficher les documents
Brady™
117988
Blanc 1,12 in
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
249.00€
215.66€ / 1 pièces
Économisez 33.34€
13% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11776445
Afficher les documents
Brady™
117990
Jaune 4 in
473.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11786445
Afficher les documents
Brady™
117991
Jaune 2,25 in
324.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11796445
Afficher les documents
Brady™
117992
Jaune 1,125 in
224.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11706455
Afficher les documents
Brady™
117993
Jaune 0,5 in
150.00€
1 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Description
Description
  • Étiquettes en polyester ultralisses, durables avec adhésif acrylique sensible à la pression et permanent
  • Rouleau en polyester de qualité extérieure pouvant être imprimé par transfert thermique
  • Résistant aux produits chimiques, aux huiles et à l’eau
  • Permet aux imprimantes avec lame XY de couper des formes personnalisées ou plusieurs étiquettes dans un seul rouleau continu
Spécification
Spécification
Conçu pour une utilisation sur les tuyaux en acier inox dans des environnements difficiles tels que l’industrie des pâtes et papiers
80 unités Gardner
1 rouleau
-40°C à +100°C
0,003 in
30,48 m
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
3 à 5 ans
–40 à 212°F
45 lb/po
100 ft