Learn More
Brady™ Rouleau en polyester hautes performances BBP™
Les rouleaux en polyester hautes performances BBP™ (B-569) présentent une faible teneur en halogénures et sont conçus pour le marquage des tuyaux en acier inox, en particulier dans les environnements difficiles.
Marque: Brady™ 117973
Description
- Étiquettes en polyester ultralisses, durables avec adhésif acrylique sensible à la pression et permanent
- Rouleau en polyester de qualité extérieure pouvant être imprimé par transfert thermique
- Résistant aux produits chimiques, aux huiles et à l’eau
- Permet aux imprimantes avec lame XY de couper des formes personnalisées ou plusieurs étiquettes dans un seul rouleau continu
Specifications
| Rouleau en polyester haute performance pour imprimantes BBP3x | |
| Rouge | |
| Ruban adhésif | |
| Thermal Transfer | |
| Non stérile | |
| Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
| 1 | |
| 1 rouleau | |
| –40 à 212°F | |
| 45 lb/po | |
| 0,076 mm | |
| 30,48 m | |
| 101 mm |
| Acrylique, Permanent, Sensible à la pression | |
| Brillant | |
| Polyester | |
| Label Tape | |
| Conçu pour une utilisation sur les tuyaux en acier inox dans des environnements difficiles tels que l’industrie des pâtes et papiers | |
| 80 unités Gardner | |
| 3 à 5 ans | |
| Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
| -40°C à +100°C | |
| 0,003 in | |
| 100 ft | |
| 4 in | |
| B30C-4000-569-RD |