Learn More
Brady™ Ruban adhésif vinyle intérieur/extérieur pour imprimantes B30
Ruban adhésif vinyle durable, à faible retrait, pour intérieur/extérieur, avec un adhésif très puissant.
Marque:  Brady™ B30C-2250-595-YL
Code produit. 11706645
  • 286.00€ / 1 pièces
En stock
Description
  • S'adapte aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et très texturées.
  • Adhère aux objets difficiles à faible énergie de surface.
  • Peut être utilisé à basses températures.
  • Longueur : 30,5 m (100 pi) par rouleau.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Ruban adhésif vinyle intérieur/extérieur pour Brady Imprimantes B30
Aucun
Brillant
Vinyle
Ruban d'étiquettes colorées
Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail
50 unités Gardner
8 à 10 ans
Rectangle
-40 °F à +179,6 °F
0,004 in
100 ft x 2,25 in (30,48 m x 5,72 cm)
30,48 m
5,72 cm
RoHS 2002/95/CE
Acrylique permanent, Permanent
Jaune
Label
Transfert thermique
Non stérile
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
1
1 rouleau
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
-40°C à +82°C
0,102 mm
100 ft
2,25 in
B30C-2250-595-YL